Läs mer
N-Nitroso-Salbutamol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-Salbutamol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O4/c1-13(2,3)15(14-19)7-12(18)9-4-5-11(17)10(6-9)8-16/h4-6,12,16-18H,7-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 268.1423 |
| Procent renhet | >95% |