Läs mer
N-nitroso Sertralin, TRC
Produktkod. 30465471
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30465471 50 mg
1 options
Produktkod. 30465471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN12390050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso Sertraline
CAS 3006789-98-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17H16Cl2N2O
Kvantitet 50 mg
Synonym N-[(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)tetralin-1-yl]-N-methyl-nitrous Amide, N-Nitrososertraline, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-N-nitroso-','(1S,4S)- (ACI)
InChI formel InChI=1S/C17H16Cl2N2O/c1-21(20-22)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
LEDER ClC(C(Cl)=C1)=CC=C1[C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](N(N=O)C)CC2
IUPAC-namn N-[(1S,4S)-4-(3,4-diklorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydronafthalen-1-yl]-N-metyllystgasamid
Molekylvikt (g/mol) 335.23
Formel vikt 334.064