Läs mer
N-Nitroso Simazin, TRC
Produktkod. 30477029
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477029 1 g
30475830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30477029 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5466801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6494-81-1
Molekylformel C7 H11 Cl N6 O
Molekylvikt (g/mol) 230.65
Synonym 6-Chloro-N2,N4-diethyl-N2-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine
IUPAC-namn N-[4-klor-6-(etylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-N-etylnitroamid
LEDER CCNc1nc(Cl)nc(n1)N(CC)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso Simazine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-3-9-6-10-5(8)11-7(12-6)14(4-2)13-15/h3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11,12)
Formel vikt 230.0683