missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso Varenicline, TRC

Produktkod. 30136834
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136834 250 mg
30003569 25 mg
30004265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN249000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2755871-02-2
Molekylformel C13H7D5N4O
Molekylvikt (g/mol) 245.3
Synonym 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso- (ACI), 7,8,9,10-Tetrahydro-8-nitroso-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine (ACI), N-Nitroso-Varenicline, N-Nitrosovarenicline, N-Nitroso Varenicline-d5
IUPAC-namn 8-Nitroso-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline-2,7,7,9,9-d5
LEDER O=NN1C[C@H]2C[C@@H](C1)c3cc4nccnc4cc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosovarenicline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/t8-,9+
Formel vikt 245.13
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.