Läs mer
N-Nitroso Vortioxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosovortioxetine |
| CAS | 2925447-38-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H21 N3 O S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Nitrosovortioxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23-18-6-4-3-5-16(18)20-9-11-21(19-22)12-10-20/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCN(CC3)N=O)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]-4-nitrosopiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.4438 |
| Visa mer |