missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosoatenolol, TRC

Produktkod. 30469630
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469630 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN13725025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosoatenolol
CAS 134720-04-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H21 N3 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym Benzeneacetamide','4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]benzeneacetamide
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O4/c1-10(2)17(16-20)8-12(18)9-21-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)19/h3-6,10,12,18H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,19)
LEDER CC(C)N(CC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)N=O
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxy-3-[nitroso(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 295.33
Formel vikt 295.1532
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.