missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosoatenolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosoatenolol |
| CAS | 134720-04-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H21 N3 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzeneacetamide','4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]benzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O4/c1-10(2)17(16-20)8-12(18)9-21-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)19/h3-6,10,12,18H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,19) |
| LEDER | CC(C)N(CC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)N=O |
| IUPAC-namn | 2-[4-[2-hydroxy-3-[nitroso(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.33 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?