missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-nitrosobenzylmetyl-d3-amin, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 62845-80-1 |
| Molekylformel | C8H7D3N2O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9 CI), N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-N-nitrosobenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)benzylamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,7H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(N=O)CC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-(metyl-d3)lustgasamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.2 |
| Formel vikt | 153,1 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?