Läs mer
N-nitrosobenzylmetyl-d3-amin, TRC
Produktkod. 30472307
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30472307 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52996410MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3)
CAS 62845-80-1
Molekylformel C8H7D3N2O
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzenemethanamine','N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9CI), N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-N-nitrosobenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)benzylamine
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(N=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-benzyl-N-(metyl-d3)lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 153.2
Formel vikt 153.1