missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, CDN

Produktkod. 30309659
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309659 0.05 g
30319351 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309659 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59970.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8
CAS 1173019-53-8
Molekylformel C4D8H2N2O3
Kvantitet 0.05 g
Synonym 2,2’-(Nitrosoimino)bisethanol-d8, Diethanolnitrosamine-d8, N,N-Diethanolnitrosamine-d8, N-Nitrosodiethanolamine-d8, NDELA-d8;
InChI formel InChI=1 S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O
IUPAC-namn N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxy-ethyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 142.18
Formel vikt 142.1194 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.