Läs mer
N-nitrosobis (2-hydroxypropyl)amin, TRC
Produktkod. 18003020
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18003020 25 mg
18061110 100 mg
18013420 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18003020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52522525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53609-64-6
Molekylformel C6 H14 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Synonym 1,1'-(Nitrosoimino)bis[2-propanol], 2,2'-Dihydroxydipropylnitrosamine, DHPN, Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine, Diisopropanolnitrosamine, N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, N-Nitrosodiisopropanolamine, Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
IUPAC-namn N,N-bis(2-hydroxypropyl)lustgasamid
LEDER CC(O)CN(CC(C)O)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 162.1004
Procent renhet >95%