Läs mer
N-nitrosobis(2-oxopropyl)amin, TRC
Produktkod. 30007915
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007915 100 mg
30012523 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN525250100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60599-38-4
Molekylformel C6 H10 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 158.16
Synonym N-Nitroso Bis(2-Oxopropyl)amine
IUPAC-namn N,N-bis(2-oxopropyl)lustgasamid
LEDER CC(=O)CN(CC(=O)C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 158.0691
Procent renhet >95%