missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosocarvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosocarvedilol |
| CAS | 2248746-67-8 |
| Molekylformel | C24 H25 N3 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]nitrosoamino]-, N-Nitroso Carvedilol, N-Nitrosocarvedilol, N-(3-((9H-Carbazol-4-yl)oxy)-2-hydroxypropyl)-N-(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)nitrous Amide, N-(3-((9H-Carbazol-4-yl)oxy)-2-hydroxypropyl)-N-(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)nitrous Amide, 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]nitrosoamino]-, N-Nitroso Carvedilol, N-Nitrosocarvedilol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25N3O5/c1-30-21-10-4-5-11-22(21)31-14-13-27(26-29)15-17(28)16-32-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)25-20/h2-12,17,25,28H,13-16H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)N=O |
| IUPAC-namn | N-[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]-N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.472 |
| Formel vikt | 435.179 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?