Läs mer
N' 'Nitrosociprofloxacin, TRC
Produktkod. 30006389
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006389 100 mg
17940955 50 mg
17943455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN137410100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864443-44-7
Molekylformel C17H17FN4O4
Molekylvikt (g/mol) 360.34
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo- (9CI, ACI), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid (ACI), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, N-Nitrosociprofloxacin, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid;
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)N=O)c(F)cc3C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosociprofloxacin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17FN4O4/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-3-5-21(19-26)6-4-20)22(10-1-2-10)9-12(16(11)23)17(24)25/h7-10H,1-6H2,(H,24,25)
Formel vikt 360.1234
Procent renhet >95%