missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosocytisine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosocytisine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2/c15-11-3-1-2-10-9-4-8(6-14(10)11)5-13(7-9)12-16/h1-3,8-9H,4-7H2/t8-,9+/m1/s1 |
| Formel vikt | 219.1008 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?