Läs mer
N-Nitrosodesmethyltripelennamine, Mikromol
Beskrivning
N-Nitrosodesmethyltripelennamine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodesmethyltripelennamine |
| CAS | 57830-36-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitrosodesmethyltripelennamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H18 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N-methyl-N-nitroso-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N1-nitroso-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O/c1-18(17-20)11-12-19(15-9-5-6-10-16-15)13-14-7-3-2-4-8-14/h2-10H,11-13H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN(CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2)N=O |
| Show More |