Läs mer
N-nitrosodi-(n-butyl)amin, Mikromol™
Produktkod. 18063100
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18063100 100 mg
1 options
Produktkod. 18063100 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0487.150100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-nitrosodi-(n-butyl)amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-di-n-butylamine
CAS 924-16-3
Analyt- eller komponentnamn N-Nitroso-di-n-butylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H18 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER CCCCN(CCCC)N=O
IUPAC-namn N,N-dibutyllystgasamid
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 158,1419 g/mol