Läs mer
N-Nitrosodi-n-butyl-d18-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-di-n-butylamine d18 |
| CAS | 1219798-82-9 |
| Molekylformel | C8 2H18 N2 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Dibutylnitrosamine-d18, NDBA-d18, NSC 6830-d18, Nitrosodibutylamine-d18, N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine-d18 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.35 |
| Formel vikt | 176.2549 g/mol |
| Visa mer |