Läs mer
N-nitrosodi-(n-propyl)amin, Mikromol™
Beskrivning
N-nitrosodi-(n-propyl)amin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-di-n-propylamine |
| CAS | 621-64-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitroso-di-n-propylamine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCN(CCC)N=O |
| IUPAC-namn | N,N-dipropylnitroamid |
| Visa mer |