missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosodi-n-propyl-d14-amine, CDN

Produktkod. 30315548
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315548 0.05 g -
30308749 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315548 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND29380.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-di-n-propylamine D14
CAS 93951-96-3
Molekylformel C6 2H14 N2 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, N-nitroso-N-(propyl-d7)- (9 CI), N-Nitroso-di-n-propylamine D14, N-Nitrosodi-N-propylamine-d14
InChI formel InChI=1 S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 144.27
Formel vikt 144.1985 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.