missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosodibenzylamine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4) |
| CAS | 20002-23-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 D4 H10 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i11D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N(N=O)C([2H])([2H])c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N,N-bis[dideuterio(phenyl)methyl]nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.298 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?