Läs mer
N-Nitrosodibenzylamine-d4, TRC
Produktkod. 30465537
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30465537 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465537 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5254535MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4)
CAS 20002-23-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 D4 H10 N2 O
Kvantitet 5 mg
Synonym N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4)
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i11D2,12D2
LEDER [2H]C([2H])(N(N=O)C([2H])([2H])c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn N,N-bis[dideuterio(phenyl)methyl]nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 230.298
Formel vikt 230.136