Läs mer
N-Nitrosodibenzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodibenzylamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| Formel vikt | 226.1106 |
| Procent renhet | >95% |