Läs mer
N-nitrosodiklofenak, TRC
Produktkod. 30041242
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041242 10 mg
30041375 50 mg
30010886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041242 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN13743010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66505-80-4
Molekylformel C14H10Cl2N2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.15
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)nitrosoamino]-, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)nitrosoamino]benzeneacetic acid, N-Nitrosodiclofenac, NCX 284, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)nitrosoamino]benzeneacetic Acid, NCX 284
IUPAC-namn 2-[2-(2,6-diklor-N-nitrosoanilino)fenyl]ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1N(N=O)c2c(Cl)cccc2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodiclofenac
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl2N2O3/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)18(17-21)12-7-2-1-4-9(12)8-13(19)20/h1-7H,8H2,(H,19,20)
Formel vikt 324.0068
Procent renhet >95%