Läs mer
N-nitrosodicyklohexylamin, TRC
Produktkod. 17915095
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17915095 50 mg
17913605 100 mg
17933295 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17915095 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52555050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947-92-2
Molekylformel C12 H22 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 210.32
Synonym N-Nitrosodicyclohexylamine, Dicyclohexylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-nitrosocyclohexanamine, Dicyclohexylnitrosamine, N,N-Dicyclohexylnitrosamine, NSC 337
IUPAC-namn N,N-dicyklohexylnitro amid
LEDER O=NN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodicyclohexylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Formel vikt 210.1732
Procent renhet >95%