Läs mer
N-nitrosodietylamin 0,1 mg/ml i metanol, Mikromol™
Beskrivning
N-nitrosodietylamin 0,1 mg/ml i metanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-diethylamine |
| CAS | 55-18-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitroso-diethylamine |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C4 H10 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)N=O |
| IUPAC-namn | N,N-dietylnitroamid |
| Visa mer |