Läs mer
N-nitrosodietylamin (1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30009907
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30009907 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30009907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT89301X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Molekylformel C4 H10 N2 O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)N=O
IUPAC-namn N,N-dietylnitroamid
Molekylvikt (g/mol) 102.14
Formel vikt 102.0793
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Nitroso-diethylamine 1 mg/mL