Läs mer
N-Nitrosodiethylamine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4) |
| CAS | 1346603-41-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H4 H6 N2 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ethan-1,1-d2-amine, N-(ethyl-1,1-d2)-N-nitroso-, N-(Ethyl-1,1-d2)-N-nitrosoethan-1,1-d2-amine, N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C)N(N=O)C([2H])([2H])C |
| IUPAC-namn | N,N-bis(1,1-dideuterioethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.16 |
| Visa mer |