Läs mer
N-nitrosodietylamin, TRC
Produktkod. 17939839
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17939839 10 g
18040820 5 g
18090720 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17939839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52546510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55-18-5
Molekylformel C4 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
Synonym Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
IUPAC-namn N,N-dietylnitroamid
LEDER CCN(CC)N=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-diethylamine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 102.0793