missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosodiisobutylamine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodiisobutylamine-d4 |
| CAS | 1794897-96-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C8H14D4N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine-d4, 2,2'-Dimethyl-N-nitrosodipropylamine-d4, Diisobutylnitrosamine-d4, Diisobutylnitrosoamine-d4, N,N-Diisobutylnitrosamine-d4, N-Nitroso-di-iso-butylamine-d4, NSC 134-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C(C(C)C)([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.27 |
| Formel vikt | 162.167 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?