Läs mer
N-nitrosodiisobutylamin, Mikromol
Produktkod. 30460406
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30460406 100 mg
1 options
Produktkod. 30460406 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3987.100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-nitrosodiisobutylamin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodiisobutylamine
CAS 997-95-5
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrosodiisobutylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H18 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)CN(CC(C)C)N=O
IUPAC-namn N,N-bis(2-metylpropyl)lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 158,1419 g/mol