Läs mer
N-nitrosodiisobutylamin, TRC
Produktkod. 17993855
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993855 100 mg
17972595 50 mg
17932505 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN525610100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 997-95-5
Molekylformel C8 H18 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Synonym Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
IUPAC-namn N,N-bis(2-metylpropyl)lustgasamid
LEDER CC(C)CN(CC(C)C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodiisobutylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formel vikt 158.1419
Procent renhet >95%