Läs mer
N-nitrosodiisopropylamin 1,0 mg/ml i metanol, Mikromol
Produktkod. 30463015
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463015 1 ml
1 options
Produktkod. 30463015 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0877.79L21000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-nitrosodiisopropylamin 1,0 mg/ml i metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrosodiisopropylamine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 H14 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CC(C)N(N=O)C(C)C
IUPAC-namn N,N-di (propan-2-yl) lustgasamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 130.188
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 130,111 g/mol