Läs mer
N-nitrosodiisopropylamin (1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 18070800
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
18070800 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 18070800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT89351X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Molekylformel C6 H14 N2 O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
LEDER CC(C)N(N=O)C(C)C
IUPAC-namn N,N-di (propan-2-yl) lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 130.188
Formel vikt 130.111
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Nitrosodiisopropylamine 1 mg/mL