Läs mer
N-nitrosodiisopropylamin (NdiPA), Mikromol™
Beskrivning
N-nitrosodiisopropylamin (NdiPA)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodiisopropylamine |
| CAS | 601-77-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitrosodiisopropylamine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)N(N=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-di (propan-2-yl) lustgasamid |
| Visa mer |