Läs mer
N-Nitrosodimethyl-1,1,1-d3-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-dimethylamine methyl-d3 |
| CAS | 32745-07-6 |
| Molekylformel | C2 2H3 H3 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Methan-d3-amine, N-methyl-N-nitroso- (9 CI), Dimethylamine-1,1,1-d3, N-nitroso- (8 CI), N-Nitroso-dimethylamine (methyl-D3), N-Nitroso- N-methyl-d3-methylamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C)N=O |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.1 |
| Formel vikt | 77.0668 g/mol |
| Visa mer |