Läs mer
N-Nitrosodimethyl-d6-amine, CDN
Produktkod. 30309361
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309361 0.1 g 0.1g
30326978 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309361 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND29370.1G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodi-N-methylamine-d6
CAS 17829-05-9
Molekylformel C2 D6 N2 O
Kvantitet 0.1 g
Synonym Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8 CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6
InChI formel InChI=1 S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
LEDER N(N=O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn N,N-bis(trideuteriomethyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 80.12
Formel vikt 80.0857 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity