missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosodimethylamine-d6 (1.0 mg/mL in Ethanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodi-N-methylamine-d6 |
| CAS | 17829-05-9 |
| Molekylformel | C2 D6 N2 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6, N-Nitroso-dimethylamine D6, NDMA-d6, Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N-bis(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.12 |
| Formel vikt | 80.0857 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?