Läs mer
N-nitrosodifenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amin, TRC
Produktkod. 30483168
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483168 1 mg
30467540 2 mg
30468302 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5257761MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93951-95-2
Molekylformel C12 2H6 H4 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 204.26
Synonym Benzen-2,4,6-d3-amine, N-nitroso-N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9CI), N-Nitroso-diphenylamine (2,2',4,4',6,6'-D6), N-Nitroso-bis(2,4,6-trideuteriophenyl)amine, N-Nitroso-diphenylamine D6 (2,2',4,4',6,6'-D6)
IUPAC-namn N,N-bis(2,4,6-trideuterioffenyl)lustgasamid
LEDER [2H]c1cc([2H])c(N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H])c([2H])c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-diphenylamine 2,2',4,4',6,6'-d6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
Formel vikt 204.117