Läs mer
N-nitrosodipropylamin, TRC
Produktkod. 30011322
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011322 5 g
30004519 25 g
18033710 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5254805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-64-7
Molekylformel C6 H14 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Synonym 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
IUPAC-namn N,N-dipropylnitroamid
LEDER CCCN(CCC)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-di-n-propylamine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vikt 130.1106