Läs mer
N-Nitrosoephedrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 17608-59-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | α-[1-(Methylnitrosoamino)ethyl]benzenemethanol, 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenyl-1-propanol, 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenylpropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-8(12(2)11-14)10(13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,13H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C(O)c1ccccc1)N(C)N=O |
| IUPAC-namn | N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Visa mer |