Läs mer
N-Nitrosoethylmethylamine-d3 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosoethylmethylamine-d3 (Major) |
| CAS | 69278-54-2 |
| Molekylformel | C3D3H5N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Nitroso-methylethylamine D3 (Methyl D3), N-Methyl-N-nitrosoethanamine-d3, N-Nethyl-N-nitrosoethylamine-d3, Ethylmethylnitrosamine-d3, Methylethylnitrosamine-d3, Methylethylnitrosoamine-d3, N-Methyl-N-nitrosoethylamine-d3, N-Nitroso-N-methylethylamine-d3, N-Nitrosomethylethylamine-d3, NEMA-d3, Nitrosomethylethylamine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CC)N=O |
| IUPAC-namn | N-ethyl-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.13 |
| Formel vikt | 91.082 |