Läs mer
N-nitrosoetylmetylamin, TRC
Produktkod. 30040797
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040797 250 mg
17919869 50 mg
18070540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040797 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN525950250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10595-95-6
Molekylformel C3 H8 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Synonym Ethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosoethanamine, Ethylmethylnitrosamine, Methylethylnitrosamine, Methylethylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoethylamine, N-Nitroso-N-methylethylamine, N-Nitrosoethylmethylamine, N-Nitrosomethylethylamine, NEMA, Nitrosomethylethylamine, NMEA
IUPAC-namn N-etyl-N-metyllustgasamid
LEDER CCN(C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosomethylethylamine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3
Formel vikt 88.0637
Procent renhet >95%