missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosofenfluramine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol™

Produktkod. 18063470
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18063470 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18063470 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0608.02L11000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Nitrosofenfluramine 0.1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosofenfluramine
CAS 19023-40-6
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrosofenfluramine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C12 H15 F3 N2 O
Koncentration 0.1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Nitrosofenfluramine
InChI formel InChI=1S/C12H15F3N2O/c1-3-17(16-18)9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h4-6,8-9H,3,7H2,1-2H3
LEDER CCN(N=O)C(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-ethyl-N-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl]nitrous amide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 260.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 260.1136 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.