missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosofenfluramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosofenfluramine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15F3N2O/c1-3-17(16-18)9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h4-6,8-9H,3,7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 260.1136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?