Läs mer
N-Nitrosofluoxetine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol™
Produktkod. 18041620
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
18041620 1 ml
1 options
Produktkod. 18041620 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0256.22L11000
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosofluoxetine 0.1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosofluoxetine
CAS 150494-06-7
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrosofluoxetine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C17 H17 F3 N2 O2
Koncentration 0.1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenepropanamine, N-methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, N-Methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N-Nitroso Fluoxetine, N-Nitrosofluoxetine
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3
LEDER CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)N=O
IUPAC-namn N-methyl-N-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]nitrous amide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 338.3243
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 338.1242 g/mol