missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosoguvacine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosoguvacine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3/c9-6(10)5-2-1-3-8(4-5)7-11/h2H,1,3-4H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 156.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?