missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosoheptamethyleneimine, Mikromol

Produktkod. 30460881
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460881 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460881 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1976.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Nitrosoheptamethyleneimine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosoheptamethyleneimine
CAS 20917-49-1
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrosoheptamethyleneimine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C7 H14 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Azocine, octahydro-1-nitroso-, Heptamethylenimine, 1-nitroso- (7CI), Octahydro-1-nitrosoazocine, 1-Nitrosoazocane, N-Nitrosoazacyclooctane, N-Nitrosoheptamethyleneimine
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O/c10-8-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
Lösningstyp Neat
LEDER O=NN1CCCCCCC1
IUPAC-namn 1-nitrosoazocane
Molekylvikt (g/mol) 142.1989
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 142.1106 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.