Läs mer
N-nitrosohexametylenimin, TRC
Produktkod. 30475929
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475929 50 mg
30468157 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30475929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN54658550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-83-2
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Synonym Hexahydro-1-nitroso-1H-azepine, N-Nitrosoazacycloheptane, N-Nitrosohexahydroazepine, Nitrosohexamethylenimine
IUPAC-namn 1-nitrosoazepan
LEDER O=NN1CCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosohexamethylenimine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formel vikt 128.095