Läs mer
N-Nitrosoiminodibenzyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosoiminodibenzyl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10H2 |
| Formel vikt | 224.095 |